Learn More
Human IFN-alpha/beta R1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB2451-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18722457
  • 239.00 EUR / 25µg
Description
IFN-alpha/beta R1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha/beta R1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IFN-alpha/beta R1
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
IFN-alpha/beta R1
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IFN-alpha/beta R1, Lys28-Lys436, Accession # AAA52730
25 μg
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry
1056928
Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 25 ug/mL
AAA52730
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt