Learn More
Invitrogen™ Human Caspase 6 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15276449
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15276449
Brand: Invitrogen™ PEP0234
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Synthetic Peptide
Caspase-6 Synthetic Peptide, PEP-0234, from Invitrogen.
Caspases are cysteine proteases, expressed as inactive precursors, that mediate apoptosis by proteolysis of specific substrates. Caspases have the ability to cleave after aspartic acid residues. There are two classes of caspases involved in apoptosis; initiators (activation by receptor cluster) and effectors (activation by mitochondrial permeability transition). Proapoptotic signals autocatalytically activate initiator caspases, such as Caspase-8 and Caspase 9. Activated initiator caspases then process effector caspases, such as Caspase-3 and Caspase-7, which in turn cause cell collapse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene ID (Entrez) 839
Species Human
Purification Method purified
Accession Number P55212
Common Name Human Caspase 6
Concentration 200 μg/mL
Content And Storage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulation PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Gene Symbol CASP6
Lyophilized No
Preservative 0.02% sodium azide
Product Type Peptide
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO - research use only
Storage Buffer PBS
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.