Learn More
R&D Systems™ Human AGK (NP_060708.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Specifications
Specifications
| Gene | Acylglycerol Kinase |
| Accession Number | NP_060708.1 |
| Gene ID (Entrez) | 55750 |
| Gene Alias | acylglycerol kinase, EC 2.7.1.107, EC 2.7.1.94, FLJ10842, hAGK, HsMuLK, mitochondrial, MuLK, MULKhsMuLK, Multi-substrate lipid kinase |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Quantity | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur