missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ HTH 01-015

Description
HTH 01-015 is a potent and selective NUAK1 inhibitor (IC50 = 100 nM). Exhibits no significant inhibition against a panel of 139 kinases, including ten AMPK family members. Inhibits NUAK1-mediated MYPT1 phosphorylation. Also inhibits cell proliferation in U2OS cells in vitro, to a similar extent as NUAK1 knockdown models.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5,13-Dihydro-4,5,13-trimethyl-2-[[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]amino]-6H-naphtho[2,3-e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6-one |
| CAS | 1613724-42-7 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | Other Kinase Inhibitors |
| Molecular Formula | C26H28N8O |
| Formula Weight | 468.55 |
| Purity | >98% |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?