Learn More
Reitenspiess™ Hose Cleaning Brush
Código de producto. 11311275
Cambiar vista
Click to view available options
Length (Metric):
1000 mm
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Length (Metric) Tamaño de la unidad
11311275 1000 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11311275 Proveedor Reitenspiess™ N.º de proveedor 31150501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.70 EUR
    9.28 EUR / Pack of 1
    Save 5.42 EUR
    36% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-quality brush with fallow bristles and a galvanized wire stem/handle.
  • Long, thin, tube-like shape for deep reach and cleaning efficiency.
  • Bleached fallow bristles.
  • Eyelet.
  • Galvanized wire handle/stem.
  • Capped end
Especificaciones
Product Type Hose Brush
Handle Material Galvanized Wire
Includes Eyelet
Length (Metric) 1000 mm
Length (Metric) Brush 150 mm
Width (Metric) Bristle 15 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.