Learn More
Isofield™ Horizon Cleanroom Hood - ISO Class 4/5 Compatible
Description
- Non-sterile cleanroom hood
- Innovative postbox hood design
- Half-face elastic for additional comfort
- Flat-top design ensures excellent forehead coverage
- Aseptically folded
- Class 1 for cleanliness
- Static-dissipative
- Tested against chemotherapy
- Microporous polypropylene/polyethylene
- 60 gsm, low-linting robust fabric
Technical and Documentation Compliance:
- COA, COC available for download online
- QR code on cartons allows for immediate document retrieval
- Type PB[6]
- Resistance to penetration by spray EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
- Inward leakage of aerosols and fine particles EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
- Permeation of liquids and gases ASTM F739-20
- Particulate cleanliness - Helmke Drum Test: Class 1
- Surface resistivity ASTM D257
Specifications
Specifications
| Product Type | Cleanroom Hood |
| Size | Universal |
| Material | Polyethylene, Non-woven Polypropylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Ties |
| Disposable | Single-use |
| Design Type | Postbox |
| Latex Free | Yes |
| Model | Horizon |
| Seam Type | Bound |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?