Learn More
Descrizione
- Annealed borosilicate glass reduces risk of flask implosion.
- Weighted base reduces spillage.
- Resilient plastic mesh covering cushions the flask and ensures a firm grip.
- Vented polyethylene stopper (included) minimizes evaporation.
Specifica
Specifica
| Cap Lid Type | Vented |
| Depth (Metric) Inside | 124 mm |
| Diameter (English) Outer | 3.4 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 86 mm |
| For Use With (Application) | Cryogenic storage and other processes requiring an extremely low temperature |
| Height (English) | 6.2 in. |
| Height (Metric) | 157 mm |
| Includes | Vented Polyethylene Stopper |
| Capacity (Metric) | 350 mL |
| Depth (Metric) Interior | 124 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?