Learn More
Klever Holder for all Klever Cutters
Descrizione
- Stores cutter on the belt.
- Also has a storage pocket for spare Xchange blades.
- Durably constructed for years of reliable use.
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | Klever Cutter Range |
| Length (English) | 6.88 in. |
| Length (Metric) | 17.5 cm |
| Color | Black |
| Product Type | Tool Holster |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?