Learn More
Cytiva HiTrap™ IgM Purification Column
Codice prodotto. 15509254 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (Metric):
5 mL
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (Metric) Dimensione della confezione
15509254 5 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15509254 Fornitore Cytiva N. del fornitore 90100422
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Column Format HiTrap™
For Use With Purification of IgM
Quantity 1 Ea.
Volume (Metric) 5 mL
Technique Antibody Affinity Chromatography
Product Type IgM Purification Column
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.