Learn More
Hippuric acid, MedChemExpress
Beskrivning
Hippuric Acid (2-Benzamidoacetic acid), an acyl glycine produced by the conjugation of benzoic acid and glycine, is a normal component in urine as a metabolite of aromatic compounds from food.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Hippuric acid |
| CAS | 495-69-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H9NO3 |
| Synonym | 2-Benzamidoacetic acid |
| Solubility Information | DMSO : 75 mg/mL (418.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.17 |
| Quantity | 5 g |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?