Description
- Low moisture absorption.
- Good chemical and corrosion-resistance.
- High tensile strength.
- Autoclavable.
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | ADCF;FDA;3A;NSF-51;USP;Non-DEHP;NSF-61;European Pharmacopoeia;Non-Phthalate |
| Description | High-Density Polyethylene (HDPE) Tubing |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 16 mm |
| Material | Polyethylene |
| Diameter (Metric) Outer | 19.05 mm |
| Overall Length (English) | 100 ft. |
| Overall Length (Metric) | 30.5 m |
| Thickness (Metric) | 1.6 mm |
| Min. Operating Temperature (English) | -103°F |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?