Learn More
HGH Fragment 176-191 Trifluoroacetic acid (>90%), TRC
Código de producto. 30134341
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30134341 5 mg 5mg
30135120 10 mg 10mg
30006359 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30134341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9997735MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 66004-57-7
Synonym 1,2-Dithia-5,8,11,14,17,20,23-heptaazacyclohexacosane Cyclic Peptide Derivative Trifluoroacetic acid∣HGH FRAG 176-191 Trifluoroacetic acid∣L-phenylalanyl-L-leucyl-L-arginyl-L-isoleucyl-L-valyl-L-glutaminyl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-seryl-L-valyl-L-α-glutamylglycyl-L-seryl-L-cysteinylglycyl-L-phenylalanine-Cyclic (7→14)-Disulfide Trifluoroacetic acid;
Especificaciones
Format Neat
Molecular Weight (g/mol) 1799.0811402
Quantity 5 mg
Shipping Condition Room Temperature
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.