Learn More
Hexacosanoic acid, 98%
Product Code. 10740751 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10740751
Brand: Thermo Scientific Acros 258211000
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-46-7
Molecular Formula C26H52O2
Molecular Weight (g/mol) 396.7
MDL Number MFCD00002811
InChI Key XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC Name hexacosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Melting Point 87.0°C to 89.0°C
Color White
Density 0.8100g/mL
Boiling Point 250.0°C
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)24COOH
Refractive Index 1.4301
Quantity 100 mg
Specific Gravity 0.81
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Formula Weight 396.7
Percent Purity 98%
Physical Form Shiny Fluffy Crystalline Powder
Chemical Name or Material Hexacosanoic acid, 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.