Learn More
MedChemExpress Hexa-D-arginine
Spécification
Spécification
| Purity | 98.32% |
| CAS | 673202-67-0 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 954.14 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantity | 1 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | H2O : 50 mg/mL (52.40 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.24 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Furin Inhibitor II |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?