Learn More
Beskrivelse
Heptane, Extra Pure, Fraction, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Packaging | Amber glass bottle |
| Vapor Pressure | 48mbar at 20°C |
| Viscosity | 0.4 mPaS at 20°C |
| Vapor Density | 3.5 |
| Physical Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Melting Point | -90°C |
| Boiling Point | 90°C to 100°C |
| IUPAC Name | heptane |
| Quantity | 500 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Heptane
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- Aspiration toxicity Category 1
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H315-Causes skin irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P331-Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P273-Avoid release to the environment.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?