Learn More
HepG2/C3A (human hepatoblastoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Product Code. 16029555
Click to view available options
Quantity:
200 μg
Unit Size:
200µg
Product Code. 16029555
Brand: Abnova L019V2.200ug
Western Blotting, Immunoprecipitation
Specifikationer
For Use With (Application) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Liver
Description Whole cell lysate (non-denatured)
Lysis Buffer Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Preparation Method Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 200 μg
Storage Buffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Host Species Human
Concentration 5 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.