Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0M buffer soln., pH 9.0
Codice prodotto. 15473209
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15473209 250 mL 250mL
15483209 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15473209 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J60440.AK
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Molecular Formula C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
MDL Number MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Concentration 1.0 M
pH 9.0
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Chemical Name or Material HEPES buffer soln.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.