Learn More
Hirschmann™ Hematocrit Tubes, NH4-heparinized
Beskrivelse
- Disposable
- With ringmark at 60mm
- NH4-heparinized
- Color-code green
- CE acc. IVD 98/79 EC
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Hematocrit Tube NH4-hep |
| Capacity (Metric) | 18 μL |
| Diameter (Metric) Inner | 0.5/0.6 mm |
| For Use With (Application) | For centrifuging blood samples, Ammonium heparinized |
| Length (Metric) | 75 mm |
| Certifications/Compliance | CE, IVD 98/79 EC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?