Learn More
Polyco Healthline Heavy Duty Clinical Waste Sacks in a Pack, 90 L
Beschreibung
- Category: Clinical Waste
- Strength: Heavy Duty
- Capacity: 90 L
- Load rating: 10 kg
- Pack format: Flat Pack
- Designed for clinical waste segregation and handling
- Supports safe management of healthcare waste streams
- Available colors: Orange, Yellow
- Bag dimensions: 381/711 x 990 mm (15/28 x 39 in. approx.)
- Recycled material content:
- Made from 50% recycled polythene (Product code: ATHD/1)
- 50% recycled content (Product code: CWHD/1)
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 90 L |
| Closure Type | Tie |
| Capacity (English) | 23.8 gal. |
| Color | Orange |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Width (Metric) | 990 mm |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| For Use With (Application) | Clinical Waste Management |
| Width (English) | 39 in. |
| Mehr anzeigen |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?