Learn More
Descrizione
- Transparent for easy identification of contents
- Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Color | White |
| Material | LDPE, Polypropylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Mouth | Narrow |
| Chemical Label | Blank |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacity (English) | 1.0144 fl oz. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?