Learn More
Kautex™ HDPE, Screw Closure with Tamper-evident Ring (Red)
Beschreibung
- Screw closure
- HDPE
- Tamper evident ring
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Red |
| For Use With (Equipment) | For Use with 5/10 L Jerrycans |
| Material | HDPE |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Product Type | Closure |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?