Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Green |
| Type | Tube Rack |
| For Use With (Application) | For floating tubes in water baths, tubs or beakers |
| Holds | 4 x 50 mL Tubes |
| Includes | Detachable carrying handles |
| Material | High-density Polyethylene Foam |
| No. per Pack | 5 Pk. |
| Shape | Square |
| Dimensions (L x W x H) | 16.5 x 13.7 x 6.5 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?