Learn More
Beskrivning
- Insert thin triangular gauge into vessel and correct stopper size is read at top of neck
- Two scales provided: one for rubber and vinyl stoppers and the other for corks
- Back side has circular scale to size tubing outside diameters between 4 and 52mm
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Flasks, Bottles |
| Material | Plastic |
| Product Type | Tubing Sizer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?