Learn More
Haloacetic acid mixture for HJ 758-2015 various concentrations in Methyl tert-butyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30311033
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30311033 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30311033 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09000548MB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.