Learn More
Guaifenesin, MedChemExpress
Description
Guaifenesin (Guaiacol glyceryl ether), a constituent of guaiac resin from the wood of Guajacum officinale Linné, is an expectorant. Guaifenesin can alleviate cough discomfortby increasing sputum volume and decreasing its viscosity, thereby promoting effective cough.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Guaifenesin |
| CAS | 93-14-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H14O4 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Guaiacol glyceryl ether Guaiphenesin Glycerol guaiacolate |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (504.49 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | OCC(O)COC1=CC=CC=C1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.22 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?