Learn More
SHOWA™ Green Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 731
Description
- Increased dexterity
- Biodegradable
- Water-resistant
- Flexible
- Acid-resistant
- Reusable Eco Best Technology™ (EBT)
- 100% Nitrile
- Unsupported
- Flocked
- Created with premium-grade compounds
- Strong chemical resistance
Spécification
Spécification
| Chlorinated | No |
| Color | Green |
| Finger Thickness (English) | 15 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Biodegradable Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 15 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Size | 9 |
| Thickness (English) | 15 mil |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?