Learn More
Graphite rod, 2.54cm (1.0in) dia x 61cm (24in) long, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15405925
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15405925 1 Pc. Each
15415925 5 Pc. Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15405925 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010133.KG
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Graphite rod
Name Note 2.54cm (1.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Quantity 1 Pc.
Weight ≈590g/pc
Assay Percent Notes (metals basis)
MDL Number MFCD00144065
Percent Purity 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.