Learn More
MedChemExpress Gramicidin
Specifications
Specifications
| CAS | 1405-97-6 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Molecular Weight (g/mol) | 1882.3 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Quantity | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : 100 mg/mL (53.13 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?