Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 2.5mm
Produktkod. 15441777
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 Pieces
25 Pieces
5 Pieces
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15441777 5 Pieces Pack of 5
11326039 25 Pieces Pack of 25
11336039 100 Pieces Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15441777 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 042080.KJ
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Mineral
Diameter (Metric) 2.5 mm
Grade Grade 25
Quantity 5 Pieces
Specimen Type Ruby Sphere
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.