Learn More
Invitrogen™ GOT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1N13)
Beschreibung
GOT1 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), Western Blot
GOT1 is a glutamic-oxaloacetic transaminase is a pyridoxal phosphate-dependent enzyme which exists in cytoplasmic and mitochondrial forms, GOT1 and GOT2, respectively. GOT plays a role in amino acid metabolism and the urea and tricarboxylic acid cycles. The two enzymes are homodimeric and show close homology.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GOT1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1N13 |
| Concentration | 0.6 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | GOT1 |
| Gene Accession No. | P05201, P13221, P17174 |
| Gene Alias | AI789014; aspartate aminotransferase 1; aspartate aminotransferase, cytoplasmic; aspartate transaminase 1; Aspat; AST1; ASTQTL1; cAspAT; cCAT; Cysteine aminotransferase, cytoplasmic; cysteine transaminase, cytoplasmic; cytosolic aspartate aminotransferase; Gaspat; GIG18; Glutamate oxaloacetate transaminase 1; glutamate oxaloacetate transaminase 1, soluble; glutamic-oxaloacetic transaminase 1; glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble; glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble (aspartate aminotransferase 1); GOT1; Got-1; growth-inhibiting protein 18; testis secretory sperm-binding protein Li 196a; transaminase A |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?