Learn More
Gossypol-acetic acid
Artikelnummer. 15465729
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
missing translation for 'unitSize'
25mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15465729
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J63517.MB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12542-36-8 | C32H34O10 | 578.614 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12542-36-8
Molecular Formula C32H34O10
Molecular Weight (g/mol) 578.614
MDL Number MFCD00058385
InChI Key NIOHNDKHQHVLKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym gossypol-acetic acid, gossypol acetate, gossypol acetic acid, acetate gossypol, --gossypol acetic acid, s-gossypol acetic acid, at-101 acetic acid, gossypol-acetic acid complex
PubChem CID 227456
IUPAC Name acetic acid;7-(8-formyl-1,6,7-trihydroxy-3-methyl-5-propan-2-ylnaphthalen-2-yl)-2,3,8-trihydroxy-6-methyl-4-propan-2-ylnaphthalene-1-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=C2C(=C1)C(=C(C(=C2C=O)O)O)C(C)C)O)C3=C(C=C4C(=C3O)C(=C(C(=C4C(C)C)O)O)C=O)C.CC(=O)O
Spezifikation
Color Yellow to Green
Quantity 25 mg
Formula Weight 578.61
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Gossypol-acetic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt