Learn More
Gold nanoparticles, 50nm, supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 535nm absorption
Product Code. 15494625
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15494625 100 mL 100mL
15484625 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15494625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67432.AE
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Molecular Formula Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
MDL Number MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Spécification
Color Pink to Red
Quantity 100 mL
Particle Size 50nm
Sensitivity Light sensitive
Form Liquid
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Gold nanoparticles, supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 535nm absorption
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.