Learn More
3M™ Goggle Gear™ Safety Goggles, Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N)
Description
- Modern slim-line and lightweight design for an excellent fit
- Adjustable Neoprene headband for easy cleaning and sterilisation
- Pivoting ratchet for convenient personal adjustment
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties
- Coating withstands washing, soaking in bleach or using alcohol wipes without losing performance
- Special 3M™ Goggle Gear prescription insert available
- Offers excellent protection against UV radiation
- Lens Marking: 2C-1.2 3M 1 BT KN
- Frame Marking: 3M EN 166 3 4 BT CE
- Protection against large dust particles (3)
- Protection against liquid droplets (4)
Spezifikation
Spezifikation
| Lens Coating | Anti-fog |
| Lens Tint | Transparent |
| Frame Color | Gray and Red |
| Model | GG501NSGAF-EU |
| Quantity | 10/Cs. |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Type | Goggle |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?