Learn More
Invitrogen™ GNE Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1R67)
Beschreibung
GNE Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
GNE is a bifunctional enzyme that initiates and regulates the biosynthesis of N-acetylneuraminic acid (NeuAc), a precursor of sialic acids. It is a rate-limiting enzyme in the sialic acid biosynthetic pathway. Sialic acid modification of cell surface molecules is crucial for their function in many biologic processes, including cell adhesion and signal transduction. Differential sialylation of cell surface molecules is also implicated in the tumorigenicity and metastatic behavior of malignant cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GNE |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1R67 |
| Concentration | 0.6 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | GNE |
| Gene Accession No. | Q9Y223 |
| Gene Alias | 2310066H07Rik; bifunctional UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; DMRV; GLCNE; glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; GNE; IBM2; ManAc kinase; N-acetylmannosamine kinase; N-acylmannosamine kinase; NM; Uae1; UDP-GlcNAc-2-epimerase; UDP-GlcNAc-2-epimerase/ManAc kinase; UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase (hydrolyzing); UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; UDP-N-acetylglucosamine-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; Uridine diphosphate-N-acetylglucosamine-2-epimerase |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?