Beschreibung
- Microgen GN-ID A is a convenient 12 substrate ID system for the most commonly isolated Enterobacteriaceae.
- The Microgen GN-ID A System is for the identification of the commonly encountered Enterobacteriaceae from food or medical samples including urinary samples and common wound isolates.
- For wider clinical applications and for veterinary and industrial samples, identification of all currently recognised species of Enterobacteriaceae and an extensive range of oxidase-positive Gram Negative Bacilli is achieved with the addition of the GN-ID Bidentification system.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO13485 ISO9001 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| CE Marker | Yes |
| Clia Complexity | Non-waived |
| Detectable Analytes | Gelatin, Malonate, Inositol, Sorbitol, Rhamnose, Sucrose, Lactose, Arabinose, Adonitol, Raffinose, Salicin, Arginine, TDA, Nitrate |
| Format | 60 A Test strips |
| Sample Type | Bacterial Isolate |
| Sensitivity | >99% |
| Type | Test Strip |
| For Use With (Application) | An Identification System for All Currently Recognised Enterobacteriaceae and an Extensive Range of Oxidase-Positive Gramnegative Bacilli |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?