Learn More
MedChemExpress Glycylglycine
Artikelnummer. 16411198
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packungsgröße:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16411198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16411198 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0889
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Glycylglycine is the simplest of all peptides and could function as a gamma-glutamyl acceptor.
Spezifikation
Purity 97.0%
CAS 556-50-3
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molecular Weight (g/mol) 132.12 g/mol
Product Type Natural Products
Quantity 5 g
Shipping Condition Room temperature
Solubility H2O : 130 mg/mL (983.95 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : 1 mg/mL (7.57 mM∣Need ultrasonic)