Få mere at vide
Glycine anhydride, 98%
Produktkode 10764801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
100g
1kg
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10764801
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 120081000
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-57-0
Molecular Formula C4H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 114.1
MDL Number MFCD00006009
InChI Key BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
IUPAC Name piperazine-2,5-dione
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Tekniske data
Melting Point >300.0°C
Color White to Yellow
Loss on Drying 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (ex N)
Packaging Glass bottle
Quantity 100 g
Beilstein 24, 264
Merck Index 15, 7578
Solubility Information Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Formula Weight 114.1
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Glycine anhydride, 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.