Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Wide Neck Screw Cap Bottles
Descrizione
- With thread and screw cap
- Available in clear or amber glass
- Amber glass is ideal for protecting light-sensitive materials
- Screw caps are heat resistant up to 110°C
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Color | Clear |
| Includes | Thread and Screw Cap |
| Material | Glass |
| Mouth | Wide |
| Product Type | Jar |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?