Learn More
Beskrivelse
- Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
- Made specifically for GilsonTM MICROMANTM E pipets.
- Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
Tekniske data
Tekniske data
| Volume (Metric) | 100 to 1000 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Model | CP1000 |
| Length (English) | 5.31 in. |
| Length (Metric) | 70.4 mm |
| Format | Box |
| Tip Style | Positive Displacement |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?