Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ GHS Symbol - Flammable, Individual Markers on a Roll
Beskrivelse
- High-quality labels that can withstand the most demanding environments
- Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Tekniske data
Tekniske data
| Alternate Part Number | PIC 1802-21*21-B7541-RLL-DC |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 250/Pk. |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Height (Metric) | 21 mm |
| Thickness | 0.099 mm |
| Width (Metric) | 21 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Shape | Diamond |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?