Learn More
3M™ General Purpose Vinyl Tape 764
Product Code. 17791689
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Unit Size:
12 rolls
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17791689
missing translation for 'mfr': 3M™ 7100260288
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This vinyl tape is a cost-effective choice for a variety of hazard, safety marking, and color-coding applications when you’re not dealing with tough conditions or the need for a long-term clean removal. Comes individually wrapped and conveniently packaged.
  • Ideal for marking applications in light traffic areas, walls and pipes
  • Use for taping in all non-critical applications
  • Maintains vivid color even when exposed to abrasion and solvents
  • Protects parts, equipment and products from abrasions
  • Bundle and temporarily mark parts, machines, and more
  • Easy-to-apply tape stretches around corners for a reliable, tight fit
  • Fast tack and high holding strength
  • Available in wide variety of colors
  • Can be applied by hand or with floor applicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensions (L x W) 33 m x 50 mm
Packaging Quantity 12 Rolls
Thickness 0.12 mm
Adhesive Type Rubber-based Adhesive
Color Blue
Material Vinyl
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt