Learn More
Fisherbrand™ 100 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsBeschreibung
- Temperature ranges from ambient 5°C to 100°C (using baths larger than 5 L), to ambient 15°C to 100°C (with 5 L baths)
- Cooling/heating capacities can be reached with a cooling unit
- Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
- Clear, bright 4-digit LED display
- Visual alarm and low liquid detection
- 2-point user calibration
- 3 temperature presets
Applications:
- Clinical, Microbiology and Pathology labs for media tempering, thawing, and incubating samples
- University research for temperature control of spectrophotometers, refractometers and jacketed vessels
- Industrial labs for temperature probe calibration, water analysis, QC testing product, petrochemical testing, material testing, and milk sample testing
Bestellinformation
Stainless steel bath ordered separately.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (English) | 13.2 gal. |
| Capacity (Metric) | 50 L |
| Communications | Digital |
| Condenser Type | Air-cooled |
| Flow Rate | 0 to 13 L/min. |
| Temperature Range | 0°C to 100°C |
| Type | Heating Circulator |
| Display | 4-digit LED |
| External Circulation | No |
| Weight (English) | 4.6 lb. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?