Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Specifica
Specifica
| Molecular Weight (g/mol) | 263.2 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic) |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 95058-81-4 |
| Synonym | LY 188011 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?