Learn More
Ganetespib, MedChemExpress
Description
Ganetespib (STA-9090) is a heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor which exhibits potent cytotoxicity in a wide variety of hematological and solid tumor cell lines. Ganetespib has antiangiogenic effects in colorectal cancer mediated through inhibition of HIF-1α and STAT3.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ganetespib |
| CAS | 888216-25-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H20N4O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | STA-9090 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 32 mg/mL (87.82 mM) |
| SMILES | CN1C2=CC=C(N3C(NN=C3C4=CC(C(C)C)=C(O)C=C4O)=O)C=C2C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 364.4 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?