Learn More
Ansell GAMMEX™ Non-Latex Sterile Surgical Gloves
Product Code. 16396871 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
50 pairs
Product Code. 16396871
Brand: Ansell 340006080
Only null left
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Neoprene gloves are 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I, and minimize chemical Type IV allergies or skin sensitivities.
  • 100% chemical accelerator-free to eliminate the risk of latex Type I, and minimize chemical Type IV allergies and skin sensitivities
  • Anti-slip, smooth external finish for secure instrument handling and grip
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals used in hospitals
  • Inner glove is polymer coated with DERMASHIELD™ Technology for damp donning
  • Extended cuff length provides extra protection
Specifica
Certifications/Compliance ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Chemotherapeutic Rated Yes
Applications Healthcare
AQL 0.65
Color Green
Disposable Single-use
Exterior Finish No Texture
Finger Thickness (English) 7.48 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Latex Free Yes
Material Neoprene
Palm Thickness (English) 7.09 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Powdered Powder Free
Size 8
Thickness (English) 5.91 mil
Thickness (Metric) 0.15 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLMNPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
FDA 510 (k) Yes
Glove Cuff Style Beaded
Series GAMMEX™ Non-Latex
Length (English) 12 in.
Length (Metric) 30.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato