Learn More
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D7160 certified
- Pre-donned outer and inner gloves to help save on half the donning time
- 50% less inner packaging materials to help reduce the impact on the environment
- Outer and inner gloves are aligned at the finger tips to minimize the need for adjustments upon donning
- Outer glove comes off easily for easy intra-operative changes
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural, Green |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 17.13 ±1.97 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.44 ±0.05 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?