Learn More
Beskrivning
- Manufactured with hinged lids
- Transparent shielding
- Serves as solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes
- Constructed of acrylic provides easy fabrication and manufacturability
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensions (L x W x H) | 16.5 x 8.5 x 6 cm |
| For Use With (Application) | Gamma radiation shielded |
| Holds | Radioisotopes or radioactive waste |
| Includes | Hinged lid |
| Product Type | Midi Storage Box |
| Material | Acrylic |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?