Learn More
Gabapentin Related Compound E, TRC
Product Code. 17930485
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17930485 25 mg 25mg
30136520 100 mg 100mg
17974625 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17930485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG11729025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67950-95-2
Molecular Formula C9 H14 O4
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Synonym 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
IUPAC Name 1-(carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
Tekniske data
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight 186.0892
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.