Learn More
Furaprofen, MedChemExpress
Product Code. 16452448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16452448 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16452448 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00213
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Furaprofen (R803) is an effective HCV replication inhibitor. Furaprofen (R803) is substantially more potent against genotype 1a and 1b replicons (EC50, ∼30 nM) than against the genotype 2a replicon (EC50, ∼1,000 nM).
Specifica
Chemical Name or Material Furaprofen
CAS 67700-30-5
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H14O3
Quantity 5 mg
Synonym R803
Solubility Information DMSO : 250 mg/mL (938.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C1=CC=CC2=C1OC=C2C3=CC=CC=C3)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 266.29
Formula Weight 266.29
Percent Purity 99.95%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.