Learn More
Eppendorf™ Freezer Rack: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 in/53 mm
Description
Freezer Rack: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 in/53 mm, drawer, stainless steel- Rack for 53 mm/2 in boxes- Max. box size [mm]: 136 x 136- Drawer rack- Ext. dimensions of rack (DxWxH) [mm]: 308 x 145 x 290 (12.1 x 5.7 x 11.4 in)- Max. box number per rack: 10 (5 x 2)- Stainless steel- For ULT freezer: CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 6 racks)- For ULT freezer: CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 60 boxes)
Specifica
Specifica
| Product Type | Freezer Rack |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.